Documents
ADV390218081
AChemBlock
4-Chloro-5-methylpyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.6
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-methylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-5-2-3-11-6(5)7(8)9-4-10-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
CBQDXECHDATNTG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/g-5647-4-chloro-5-methylpyrrolo-1-2-f-1-2-4-triazine.html
Synonym
4-chloro-5-methylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/g-5647-4-chloro-5-methylpyrrolo-1-2-f-1-2-4-triazine.html