Documents
AABH99A45AD0
AA BLOCKS, INC.
2-Bromo-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.94
Numéro MDL:
Iupac Name
(1Z)-2-bromo-1,3,3,3-tetrafluoro-1-propene
Inchi Code
1S/C3HBrF4/c4-2(1-5)3(6,7)8/h1H/b2-1-
Clé InChI
GJAJMLHFWTWPES-UPHRSURJSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/396716-43-1
Synonym
2-Bromo-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=396716-43-1