Documents
AABH97D3CF9A
AA BLOCKS, INC.
N-(3-THIENYLMETHYL)CYCLOHEXANAMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.33
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-thienylmethyl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C11H17NS/c1-2-4-11(5-3-1)12-8-10-6-7-13-9-10/h6-7,9,11-12H,1-5,8H2
Clé InChI
CGIXKPNVDBPGFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/892592-33-5
Synonym
N-(Thiophen-3-ylmethyl)cyclohexanamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=892592-33-5