Documents
AABH97D2BE93
AA BLOCKS, INC.
3-isocyanato-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.11
Numéro MDL:
Iupac Name
3-isocyanato-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
Inchi Code
1S/C7H4F3NO2/c1-4-2-5(11-3-12)6(13-4)7(8,9)10/h2H,1H3
Clé InChI
WTKWFNIIIXNTDO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/306935-03-5
Synonym
5-METHYL-2-(TRIFLUOROMETHYL)-3-FURYL ISOCYANATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=306935-03-5