Documents
AABH97D2B8D4
AA BLOCKS, INC.
2-(Bromomethyl)pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.01
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(bromomethyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H,3H2
Clé InChI
VNMORBLLLTZLLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/60023-35-0
Synonym
2-(Bromomethyl)pyrazine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=60023-35-0