Documents
AABH97D28F43
AA BLOCKS, INC.
(3,3-difluoropyrrolidin-1-yl)(piperidin-2-yl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Iupac Name
(3,3-difluoropyrrolidin-1-yl)(piperidin-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C10H16F2N2O/c11-10(12)4-6-14(7-10)9(15)8-3-1-2-5-13-8/h8,13H,1-7H2
Clé InChI
UIUXJYPCXNOKJA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1888584-65-3
Synonym
(3,3-difluoropyrrolidin-1-yl)(piperidin-2-yl)methanone
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1888584-65-3