Documents
AABH97CE88EC
AA BLOCKS, INC.
Methyl (4,6,8-trimethyl-2-oxoquinolin-1(2h)-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.3
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(4,6,8-trimethyl-2-oxoquinolin-1(2H)-yl)acetate
Inchi Code
1S/C15H17NO3/c1-9-5-11(3)15-12(6-9)10(2)7-13(17)16(15)8-14(18)19-4/h5-7H,8H2,1-4H3
Clé InChI
OWXCAYXFXACTBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/890092-46-3
Synonym
methyl (4,6,8-trimethyl-2-oxoquinolin-1(2H)-yl)acetate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=890092-46-3