Documents
AABH97CD540A
AA BLOCKS, INC.
4-Oxo-1H-quinoline-3,8-dicarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3,8-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7NO5/c13-9-5-2-1-3-6(10(14)15)8(5)12-4-7(9)11(16)17/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
Clé InChI
YYLVBIBWUBXXRA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/111185-87-6
Synonym
4-Oxo-1H-quinoline-3,8-dicarboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=111185-87-6