AABH9616D649
AA BLOCKS, INC.
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
Réf. du fournisseur: AA01DJB5-1MG
299.52 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: AA01DJB5-1MG
299.52 CHF
Iupac Name
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H3ClIN3O2/c6-2-1-3(10(11)12)5(8)9-4(2)7/h1H,(H2,8,9)
Clé InChI
ONUNNXNTWARSMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1394373-21-7