Documents
AABH96169551
AA BLOCKS, INC.
7-Fluorochromen-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.14
Numéro MDL:
Iupac Name
7-fluoro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H5FO2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Clé InChI
ITJYBKLZZBMQFE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1159979-17-5
Synonym
7-Fluorochromen-4-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1159979-17-5