1719102
USP
Warfarin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-on, Alice’s ketone
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
warfarin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Warfarin Sodium
- Warfarin Sodium Tablets
- Warfarin Sodium for Injection
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)