Merck
1700512
USP
Tryptophan-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1′-Ethylidenbis-(L-tryptophan), EBT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H26N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.49
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tryptophan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[n]3(c4c(c(c3)C[C@H](N)C(=O)O)cccc4)C([n]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)O)cccc2)C
InChI
1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
InChI key
DETVQFQGSVEQBH-PMACEKPBSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Sämtliche dieses Produkt unterstützenden Informationen, einschließlich des Sicherheitsdatenblatts (SDB) und jeglicher Informationsbroschüren, wurden im Auftrag des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Der USP-Referenzstandard Tryptophan-verwandte Verbindung A eignet sich zur Verwendung in spezifizierten USP-Arzneibuchtests und Assays.
Er wird auch zum Herstellen einer Standardlösung während der Verunreinigungsanalyse von Tryptophan mittels Flüssigchromatographie in Verbindung mit einem UV-Detektor eingesetzt.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptophan-verwandte Verbindung A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)