1672916
USP
Tranylcypromin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
cis-Tranylcypromin -hydrochlorid, (±)-cis-2-Phenyl-cyclopropanamin -hydrochlorid
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tranylcypromine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.N[C@H]1[C@H](C1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9-;/m1./s1
InChIKey
ZPEFMSTTZXJOTM-VTLYIQCISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Tranylcypromine Sulfate
- Tranylcypromine Tablets
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)