Fortfahren mit
1199308
USP
Dyglycin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-Glycylglycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 484.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.12
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 484.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dyglycine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[N+H3]CC(=O)NCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Dyglycin ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2733G0674G3915
USP
USP
1199308
Dyglycin
Glycylglycin
SAFC
G0674
Glycylglycin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
BioPerformance Certified
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
dyglycine
API family
diglycine
API family
-
API family
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)