Fortfahren mit
1065210
USP
Berberinchlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Berberin Chlorid-Form, Natural Yellow 18
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.81
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Colour Index Number:
75160
Beilstein/REAXYS Number:
3836585
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
berberine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Fluoreszenzfarbstoff für Heparin in Mastzellen
Berberine chloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Coptis Species Rhizome
  • Coptis Species Rhizome Dry Extract
  • Coptis Species Rhizome Powder
  • Goldenseal
  • Indian Barberry Stem
  • Indian Barberry Stem Dry Extract
  • Indian Barberry Stem Powder
Biochem/physiol Actions
Ein Alkaloid mit schwachen antibiotischen Eigenschaften. Substrat für MDR-Effluxpumpen. Antimikrobielle Aktivitäten von Berberin werden durch den MDR-Inhibitor 5´-Methoxyhydnocarpin (5´-MHC) potenziert. Berberin hochreguliert die Expression von Pgp in Hepatomzellen. Die Behandlung mit Berberin führt potenziell zu einer reduzierten Anreicherung von Chemotherapeutika.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001149PHR150200900585
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
primary reference standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
HWI
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
berberine
API family
berberine
API family
berberine
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Berberinchlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)