Merck
SY3H3D681985
Synthonix Corporation
Potassium 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
potassium 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H8O4.K/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
YRJKYHIIYRGTCC-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off-white to light yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/46627.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46627.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)