Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 802.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41103811
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific H1010-P-SP
CHF 802.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1010-P-SP
L × W
14 in. × 12 in.
General description
Universal platform for the Incu-Shaker.
Legal Information
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description L × W 14 in. × 12 in. | description L × W 14 in. × 12 in. | description holds 6 standard micro plates (max. 1) | description holds 4 standard micro plates (max. 1) |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-P-SP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-P-SP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-P-MP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-P-MP |
| L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?