Fortfahren mit
Z763578
Incu-Shaker™ Mini mit rutschfester Gummimatte
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonym(e):
incubated shaker, mini incubated shaker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41103811
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1001-M-UK
temperature measuring range
5-70 °C
parameter
30-300 rpm speed, 4-65 °C temperature
W × L × H
11 in. (28 cm) × 16.2 in. (41 cm) × 13 in. (33 cm)
platform L × W
9.5 in. (23.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
General description
Der Incu-Shaker Mini ist der kompakteste Schüttelinkubator in seiner Klasse. Trotz der bemerkenswert kleinen Grundfläche bietet ein großer Arbeitsbereich von 29,21 cm x 24,13 cm Platz für mehrere Plattformen und eine Vielzahl von Kolben, Röhrchen und anderen gängigen Gefäßen.
Die standardmäßige Plattform (enthalten) bietet eine rutschfeste, gummibeschichtete Oberfläche, die ideal für Gewebekulturgefäße, Petrischalen und Färbeschalen ist.
  • Besonders kompakt, nur 27,94 cm breit
  • Ausgezeichnete Temperaturverteilung
  • Horizontal kreisförmige 19-mm-Umlaufbahn zum Belüften und &Mischen
  • Tauschen Sie Kolbenklemmen sofort aus mit MAGic-Klemmen™-Zubehör
Legal Information
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)