Fortfahren mit
Z763519
MAGic Clamp™ magnetic clamp
holds 500 mL Erlenmeyer flasks (max. 5)
Synonym(e):
flask clamps, magnetic clamps
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 54.30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
eCl@ss:
32060690
CHF 54.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-500
General description
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z763527Z763489Z763535
description
holds 500 mL Erlenmeyer flasks (max. 5)
description
holds 1000 mL Erlenmeyer flasks (max. 9)
description
holds 50 mL Erlenmeyer flasks (max. 20)
description
holds 2000 mL Erlenmeyer flasks (max. 5)
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-500
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-1000
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-50
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-2000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp™ magnetic clamp
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)