Z744156
Wilmad® 4 mm Rotor for Bruker® MAS Probe
cap, press fit rotor, no o-ring, Kel-F, pack of 1
Synonym(e):
Solid State NMR, MAS NMR
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
cap press fit rotor
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Wilmad WP-601-4181
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Homogeneous ceramic material structure.
- Zirconia Rotor Body strength 1,000 MPa
- Finish 0.05 µ mirror gloss
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)