Merck
Z652121
Hettich® MIKRO 200/200R Zentrifuge
MIKRO 200R, AC/DC input 115 V AC
Synonym(e):
centrifuge hettich, micro centrifuge
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161701
Manufacturer/tradename:
Hettich 2405-01
Parameter:
temp. range at -10-40 °C, 15000 rpm, 21382 rpm
Feature:
CE compliant, cooling, refrigerated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
100 - 127 V AC
feature
CE compliant, cooling, refrigerated
manufacturer/tradename
Hettich 2405-01
parameter
temp. range at -10-40 °C, 15000 rpm, 21382 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
H × W × D
260 mm (10.25 in.) × 281 mm (11 in.) × 547 mm (21.5 in.)
weight
28 kg (61.75 lb)
General description
Note: The MIKRO 200 microliter centrifuges are not only fast, but the MIKRO 200R refrigerates quickly: down to + 4°C in 10-15 minutes with the Fast Cool function. Highly reliable refrigeration ensures that even thermosensitive samples are centrifuged gently. Rotors sold separately.
Rotors and other centrifuge accessories are sold separately.
  • Standard micro centrifuge
  • Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
  • Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
  • Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
  • Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
  • Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
  • Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
  • CE Compliant
Packaging
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)