Merck
Z640468
Eppendorf® epT.I.P.S. Nachfüllungen
volume range 500-2500 μL
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
500—2500 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 480 (10 trays of 48 tips)
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 0030 073.509, Eppendorf® 022491571
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
red
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 480 (10 trays of 48 tips)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.509, Eppendorf® 022491571
L
115 mm
maximum volume
2.5 mL
volume range
500-2500 μL
volume
500—2500 μL
General description
Teil der epT.I.P.S. Boxen und Nachfüllpacks für die kontaminationsfreie Handhabung der Nachfüll-Trays. Kunststoffabdeckungen schützen die Trays vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
Einsätze mit Pipettenspitzen können in ihrer Verpackung autoklaviert und für einen späteren Gebrauch sauber gelagert werden. Pipettenspitzen können direkt der Nachfüllpackung entnommen und verwendet oder in die (separat erhältliche) epT.I.P.S. Box eingesetzt werden.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)