Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 138.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137445
Packaging:
pack of 10
CHF 138.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
cylindrical PTFE-coated
Quality Segment
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137445
L
70 mm
bar diam.
8.5 mm
ring diam.
10 mm
General description
Für Gefäße mit unebenem Boden. Der Drehring sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung.
Other Notes
BR137445 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated | material cylindrical PTFE-coated |
| manufacturer/tradename BRAND 137445 | manufacturer/tradename BRAND 137415 | manufacturer/tradename BRAND 137405 | manufacturer/tradename BRAND 137435 |
| packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bar diam. 8.5 mm | bar diam. 6 mm | bar diam. 4.5 mm | bar diam. 8.5 mm |
| ring diam. 10 mm | ring diam. 8 mm | ring diam. 6 mm | ring diam. 11 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?