Fortfahren mit
VM02
GenElute Vacuum Regulator
To regulate vacuum pressure of the GenElute 96 Vacuum Manifold
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 192.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
CHF 192.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
General description
The GenElute Vacuum Regulator is used to measure the pressure of the vacuum used on the GenElute Vacuum Manifold to support the isolation of genomic DNA, RNA and PCR products which can be used for a variety of molecular biology applications. The GenElute Vacuum Regulator is used to establish a reliable vacuum source for the GenElute Vacuum Manifold. A vacuum of 200-400 mbar (pressure difference) is recommended for use with Sigma′s high throughput purification kits.
Application
The GenElute Vacuum Regulator is used to measure the pressure of the vacuum used on the GenElute Vacuum Manifold to support the isolation of genomic DNA, RNA and PCR products which can be used for a variety of molecular biology applications.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)