Merck
V6005
L-Valine p-nitroanilide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15N3O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.72
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C11H15N3O3.ClH/c1-7(2)10(12)11(15)13-8-3-5-9(6-4-8)14(16)17;/h3-7,10H,12H2,1-2H3,(H,13,15);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
BGTMFJBVZIWWCC-PPHPATTJSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)