Fortfahren mit
V5251
Scorpion venom from Leiurus quinquestriatus (north Africa)
Synonym(e):
Deathstalker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 972.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 4’750.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
CHF 972.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Note: This venom is distinguishable from L.q. hebraeus (V1755) electrophoretically. This may be due in part to the presence of ToxinV in the North African venom.
Application
Scorpion venom from Leiurus quinquestriatus (north Africa) has been used to monitor stimulation levels and to test its effect on receptor responses in slowly adapting (SA) abdominal stretch receptor neurons.[1] It has also been used to test its effect on γ-aminobutyric acid (GABA) release in the isolated synapse of crayfish.[2]
Biochem/physiol Actions
Scorpion venom from Leiurus quinquestriatus has high levels of zinc and manganese.[3] It elicits harmful effects and is reported to induce cytotoxicity and enhance apoptosis in cancer cell lines.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V5625V2502
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)