Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 114.00 CHF 96.90 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 444.00 |
Über diesen Artikel
CHF 96.90
ListenpreisCHF 114.00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light yellow
solubility
deionized water: ≥50 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)C[C@H]2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](O)[C@]8(CC)C=CC[N@H]9CC[C@]67[C@H]89)C(N)=O)C1
InChI
1S/C43H55N5O7.H2O4S.H2O/c1-6-39(52)21-25-22-42(38(51)55-5,33-27(13-17-47(23-25)24-39)26-11-8-9-12-30(26)45-33)29-19-28-31(20-32(29)54-4)46(3)35-41(28)15-18-48-16-10-14-40(7-2,34(41)48)36(49)43(35,53)37(44)50;1-5(2,3)4;/h8-12,14,19-20,25,34-36,45,49,52-53H,6-7,13,15-18,21-24H2,1-5H3,(H2,44,50);(H2,1,2,3,4);1H2/t25-,34+,35-,36-,39+,40-,41-,42+,43+;;/m1../s1
InChI key
TUDLKTILIBRXNU-RIHOAIHNSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay 96-102% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility deionized water: ≥50 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - |
| originator Eli Lilly | originator - | originator - | originator - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?