Merck
V3254
Vitamin B12-Agarose
saline suspension
Synonym(e):
Cyanocobalamin-Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
saline suspension
Quality Segment
extent of labeling
≥0.3 mg per mL
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
carboxyl
matrix spacer
8 atoms
storage temp.
2-8°C
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)