Merck
V3138
D-Val-Leu-Lys 7-amido-4-methylcoumarin
≥98% (HPLC), lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
apparent mol wt 744
solubility
0.1% trifluoroacetic acid in acetonitrile: water (3:1): 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C27H41N5O5/c1-15(2)12-21(32-27(36)24(29)16(3)4)26(35)31-20(8-6-7-11-28)25(34)30-18-9-10-19-17(5)13-23(33)37-22(19)14-18/h9-10,13-16,20-21,24H,6-8,11-12,28-29H2,1-5H3,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t20-,21-,24+/m0/s1
InChI key
NMAUGTNXBOFHCJ-AWRGLXIESA-N
Biochem/physiol Actions
Plasmin, tissue plasminogen activator substrate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)