Fortfahren mit
T9900
Methyltricosanoat
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Methyltricosanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 167.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 469.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 937.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 3’330.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)21COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.64
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-420-2
Beilstein/REAXYS Number:
1796627
MDL number:
CHF 167.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
53-56 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
agriculture
general analytical
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
InChI key
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyltricosanoat wird auch als Tricosansäure-Methylester bezeichnet und stellt den Fettsäuremethylester (FAME) der Tricosansäure dar. Dieser langkettige Fettsäuremethylester mit ungerader Zahl ist in vielen biologischen Systemen atypisch, weshalb er als Biomarker wertvoll ist. Tricosansäure wird auf natürliche Weise in bestimmten Pflanzen und Säugetieren, einschließlich Menschen, synthetisiert und dient vorwiegend als Hautlipid. Es liegt in verschiedenen Glyko-, Phospho- und Sphingolipiden, einschließlich Gangliosiden, acyliert vor. Diese Fettsäure hat bei biochemischen, lipidomischen und metabolomischen Forschungsanwendungen eine hohe Bedeutung.
Application
Methyltricosanoat wird als interner Standard zum Quantifizieren von Fettsäuren oder Fettsäuremethylestern (FAME) eingesetzt.
Features and Benefits
  • Hochwertiges Molekül, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
  • Häufiger Einsatz in Metabolomik- und biochemischen Untersuchungen
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L6766H6389M3650
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (capillary GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥98.5% (capillary GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyltricosanoat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf