Fortfahren mit
T9656
Thymidin-5′-triphosphat Natriumsalz -Lösung
≥99%, synthetic (organic), liquid
Synonym(e):
TTP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μmol
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 116.00
0.1 mmol
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 396.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
CHF 116.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Thymidin-5′-triphosphat Natriumsalz -Lösung, 100 mM in H2O
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
concentration
100 mM in H2O
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
General description
Thymidin-5′-triphosphat-Natriumsalzlösung wird bei DNA-Synthesereaktionen, darunter PCR, DNA-Sequenzierung, cDNA-Synthese und Methoden für molekulares Klonen, verwendet.
Application
Thymidin-5′-triphosphat-natriumsalzlösung ist eine Komponente von Folgendem:
  • Wärmeempfindliche Lösung für die Herstellung einer chemisch definierten Ernährung, die sowohl die Larvenentwicklung als auch das Überleben von erwachsenen Drosophila unterstützt[1]
  • dNTP-Mischung für die Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion(RT-PCR)-Amplifikation
  • PCR für die Amplifikation von genomischer DNA mittels ARMS-PCR (Amplification Refractory Mutation System)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DTTP-ROT7791T0251
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
99% (dNTP)
assay
≥99%
assay
≥96%
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
concentration
100 mM in H2O
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
concentration
10 mM (pH 7.0)
concentration
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)