Fortfahren mit
T7375
Thionicotinamide adenine dinucleotide
≥90%
Synonym(e):
Thionicotinamide-DPN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 197.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 592.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H27N7O13SP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
679.49
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥90%
CHF 197.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=S)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O13P2S/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(40-21)6-38-43(35,36)41-42(33,34)37-5-10-13(29)15(31)20(39-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)44/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H2,23,44)(H,33,34)(H,35,36)(H2,22,24,25)
InChI key
JFOSDPGFZXVRDA-UHFFFAOYSA-N
Application
Thionicotinamide adenine dinucleotide has been used as a substrate analog in S-adenosyl-l-homocysteine (AdoHcy) hydrolases (SAHH) inhibition assay and in NAD+ glycohydrolase activity.
Biochem/physiol Actions
Thionicotinamide adenine dinucleotide (sNAD) is an analog of coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and NADH. sNAD is a potential inhibitor of NAD+ kinase. NAD+ kinase modulates NAD levels, contributing to cytotoxicity in cancer cells.
Other Notes
Analog of NAD
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N6879N8535N8410
assay
≥90%
assay
≥90%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)