Fortfahren mit
T6901
α1-Mating Factor acetate salt
≥93% (HPLC), synthetic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 157.00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 255.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 461.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C82H114N20O17S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1683.97
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC)
Biological source:
synthetic
CHF 157.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)C(Cc5cnc[nH]5)NC(=O)C(N)Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NC(Cc8ccc(O)cc8)C(O)=O
InChI
1S/C82H114N20O17S/c1-45(2)34-61(98-76(112)63(38-49-41-89-56-17-9-7-15-53(49)56)99-77(113)64(39-50-42-87-44-91-50)96-71(107)54(84)37-48-40-88-55-16-8-6-14-52(48)55)74(110)93-57(25-27-68(85)104)72(108)97-62(35-46(3)4)75(111)95-59(18-10-11-30-83)80(116)101-31-12-19-66(101)78(114)90-43-70(106)92-60(26-28-69(86)105)81(117)102-32-13-20-67(102)79(115)94-58(29-33-120-5)73(109)100-65(82(118)119)36-47-21-23-51(103)24-22-47/h6-9,14-17,21-24,40-42,44-46,54,57-67,88-89,103H,10-13,18-20,25-39,43,83-84H2,1-5H3,(H2,85,104)(H2,86,105)(H,87,91)(H,90,114)(H,92,106)(H,93,110)(H,94,115)(H,95,111)(H,96,107)(H,97,108)(H,98,112)(H,99,113)(H,100,109)(H,118,119)
InChI key
SBKVPJHMSUXZTA-UHFFFAOYSA-N
Application
α1-Mating Factor acetate salt has been used for the synchronization of yeast cells for flow cytometry and to study B-type cyclin (Clb2p)-EmCitrine levels from calcofluor white treated cells.
Biochem/physiol Actions
The α1-Mating factor is a pheromone produced by yeast that regulates mating. α1-Mating Factor acetate salt can be utilized to arrest the G1-phase of the cell cycle in various yeast strains.
Preparation Note
Alpha1-Mating Factor acetate salt dissolves in water at 1 mg/ml to yield a clear, colorless solution.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9041G738747612
description
≥93% (HPLC), synthetic
description
≥95% (HPLC)
description
BioXtra, γ-irradiated, suitable for cell culture
description
BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)