Merck
T154
Tityustoxin-Kα from Tityus serrulatus (Brazilian scorpion) venom
lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent and selective voltage-gated non-inactivating (delayed-rectifier) K+ channel blocker.
Legal Information
Sold under license from the University of Maryland.
Disclaimer
Hygroscopic, photosensitive. Only plastic tubes should be used with this product.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)