Fortfahren mit
SYNB140100
Synthware Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 100 mL, green polypropylene cap
Synonym(e):
Synthware B140100, glass graduated bottle with screw cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104812
Capacity:
100 mL
Material:
borosilicate glass 3.3 , clear bottle, green polypropylene cap, wide-mouth
Sterility:
non-sterile
Feature:
with cap
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3 , clear bottle, green polypropylene cap, wide-mouth
sterility
non-sterile
feature
with cap
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech B140250
capacity
100 mL
General description
GL45 Wide Mouth Media Storage Bottle With Color Caps, 100mL includes Accessories: GL45-L
Application
kemetch; synthware; media bottle; GL45
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)