Fortfahren mit
SML3971
A1899
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
A 1899, A-1899, N-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-2′-[[[2-(4-methoxyphenyl)acetyl]amino]methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxamide, S 20951, S-20951, S20951
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H26F2N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective TASK-1 potassium channel blocker that induces lasting respiratory alkalosis and stimulates breathing in anesthetized rats.
A1899 is a highly potent and selective non-voltage-dependent two-pore domain potassium channel K 2P 3.1 blocker (TASK-1, KCNK3, IC50 = 7 nM in CHO cells) with 10-fold selectivity over TASK-3 and much reduced or little potency towards TASK-2/4 (>8 µM in Xenopus oocytes) and other potassium channels. A1899 specifically blocks TASK-1 currents by 74% in Xenopus oocytes at 100 nM via an open-channel block mechanism. A1899 induces lasting respiratory alkalosis and stimulates breathing in anesthetized rats in vivo (5-25 mg/kg, i.v.). Also mitigates the endothelin-1 induced prolonged action potential duration in cardiomyocytes (at 200 nM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1326P0981SAB4301621
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)