Fortfahren mit
SML3909
SGC-CK2-2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(Benzylamino)pyrimido[4,5-c]quinoline-8-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Highly potent and selective casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor that inhibits downstream AKT S129 phosphorylation in MDA-MB-231 cells
SGC-CK2-2 is a highly potent and selective casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor (IC50 = 3 nM/CK2α and <1 nM/CK2α by enzyme assay; CK2α/CK2α′ IC50 = 920/200 nM by cellular NanoBRET; genomewide by DiscoverX scanMAX panel at 1 μM). SGC-CK2-2 effectively inhibits CK2 downstream signaling in MDA-MB-231 cells (AKT pS129 IC50 ~5 μM post 24h) without cytotoxicity (up to 10 μM & 48h).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)