Fortfahren mit
SML3697
Anagliptin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-N-(2-(2-(2-Cyanopyrrolidin-1-yl)-2-oxoethylamino)-2-methylpropyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxamide, N-[2-({2-[(2S)-2-Cyanopyrrolidine-1-yl]-2-oxoethyl}amino)-2-methylpropyl]-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxamide, SK 0403, SK-0403, SK0403
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H25N7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.45
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[n]21nc(cc2ncc(c1)C(=O)NCC(NCC(=O)N3[C@@H](CCC3)C#N)(C)C)C
InChI
1S/C19H25N7O2/c1-13-7-16-21-9-14(11-26(16)24-13)18(28)22-12-19(2,3)23-10-17(27)25-6-4-5-15(25)8-20/h7,9,11,15,23H,4-6,10,12H2,1-3H3,(H,22,28)/t15-/m0/s1
InChI key
LDXYBEHACFJIEL-HNNXBMFYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anagliptin is an orally active, potent and selective dipeptidyl peptidase 4 (DPP-IV; DPP4) inhibitor (DPP4/8/9 IC50 = 3.8/68/60 nM). When administered in vivo (0.3% w/w in diet), anagliptin shows anti-atherosclerotic efficay in apoE-deficient mice and ameliorates diabetes in mice with haploinsufficiency of glucokinase on a high-fat diet.
Orally active, potent and selective dipeptidyl peptidase 4 (DPP-IV; DPP4) inhibitor with anti-atherosclerotic and anti-diabetic efficacy in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3619
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)