Fortfahren mit
SML3689
S-Geranylgeranyl-L-glutathione
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-5-((R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-((2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraenylthio)propan-2-ylamino)-5-oxopentanoic acid, GGG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H49N3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
579.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCC(N[C@H](C(NCC(O)=O)=O)CSC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=O)=O
InChI
1S/C30H49N3O6S/c1-21(2)9-6-10-22(3)11-7-12-23(4)13-8-14-24(5)17-18-40-20-26(29(37)32-19-28(35)36)33-27(34)16-15-25(31)30(38)39/h9,11,13,17,25-26H,6-8,10,12,14-16,18-20,31H2,1-5H3,(H,32,37)(H,33,34)(H,35,36)(H,38,39)/b22-11+,23-13+,24-17+/t25-,26-/m0/s1
InChI key
BAJIBEVLRWVBAZ-DPRMOSMCSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective ligand for P2RY8
The metabolite S-Geranylgeranyl-L-glutathione (GGG) is a potent and selective ligand for P2RY8, a Gα13-coupled receptor. GGG promotes internalization of P2RY8 and inhibits the migration of P2RY8-expressing cells (10 – 100 nM range in WEHI-231 cells). Extracellular GGG is shown to be actively transported by ABCC1 (ATP-binding cassette subfamily C member 1) and catabolized by GGT5 (gamma-glutamyltransferase-5) to S-geranylgeranyl-L-Cys-Gly plus glutathione.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
700363PG5048700381J
description
≥98% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
-
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
form
powder
form
powder
form
oil
form
methyl acetate solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
clear
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can S-geranyl-geranyl-glutathione be sonicated when dissolving it in DMSO?
    1 answer
    1. There is no direct information available for this product regarding sonication in DMSO. However, for similar small molecule products, sonication is commonly recommended to aid dissolution in DMSO, especially if warming and vortexing are insufficient.