Fortfahren mit
SML3687
TL8-506
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1E,4E)-Ethyl 2-amino-8-(3-cyanophenyl)-3H-1-benzo[b]azepine-4-carboxylate, Ethyl 2-amino-8-(3-cyanophenyl)-3H-1-benzazepine-4-carboxylate, TL 8-506, TLR 8-506
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.37
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Motolimod (VTX-2337) analog and a toll-like receptor 8 (TLR8)-selective agonist with stronger activity than resiquimod (R848) and CL075 (3M002).
TL8-506 is a motolimod (VTX-2337) analog and a benzoazepine class toll-like receptor 8 (TLR8)-selective agonist. TL8-506 is commonly employed in the concentration range from 0.1 μg/mL to 1 μg/mL for stimulating cell surface TLR8 in cultures and is reported to be a stronger TLR8 ligand than the imidazoquinoline (IMDQ) derivatives (IQDs) resiquimod (R848) and CL075 (3M002).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML4095
Motolimod ≥98% (HPLC)
SML4095
Motolimod
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)