Merck
SML3633
C23.28-TPP
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(6-(4-(2,5-Dimethylphenyl)-4-oxobutanoyloxy)hexyl)triphenylphosphonium bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H40O3P·Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
631.58
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Bacteria-permeable prodrug inhibitor of IspH
C23.28-TPP is a bacteria-permeable prodrug inhibitor of IspH that is bactericidal to number of multidrug-resistant bacteria including Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Vibrio, Shigella, Salmonella, Yersinia, Mycobacterium and Bacillus. It stimulates rapid immune response through activation human Vγ9Vδ2 T cells in a humanized mouse model of bacterial infection. C23.28-TPP was able to clear infection by a clinically isolated multidrug-resistant strain of E. aerogenes (UCI 15) in BALBc mice. It is relatively non-toxic to mammalian cells.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)