Fortfahren mit
SML3563
Complex 1 probe BAY-179
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(1-((1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)methyl)piperidin-4-yl)-4-(benzofuran-2-yl)thiazole, 2-({4-[4-(1-Benzofuran-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-yl}methyl)-1H-imidazo[4,5-b]-pyridine, 8-((4-(4-(7-Oxa-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-8-yl)-thiazol-2-yl)-piperidin-1-yl)-methyl)-2,7,9-triaza-bicyclo[4.3.0]nona-1(6),2,4,8-tetraene, BAY-179
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H21N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C12=C(C=CC=N2)NC(CN3CCC(CC3)C4=NC(C5=CC6=CC=CC=C6O5)=CS4)=N1
InChI
1S/C23H21N5OS/c1-2-6-19-16(4-1)12-20(29-19)18-14-30-23(26-18)15-7-10-28(11-8-15)13-21-25-17-5-3-9-24-22(17)27-21/h1-6,9,12,14-15H,7-8,10-11,13H2,(H,24,25,27)
InChI key
JOCPQSJABURDDD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, in vivo suitable, potent, selective, and species cross-reactive Complex I inhibitor
Complex 1 probe BAY-179 is a cell penetrant, in vivo suitable, potent, selective, and species cross-reactive Complex I inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3539SML1276SML2357
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)