Fortfahren mit
SML3472
ATR-002
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Benzoic acid, 2-[(2-chloro-4-iodophenyl)amino]-3,4-difluoro- (9CI, ACI)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H7ClF2INO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C(F)=C1NC2=CC=C(C=C2Cl)I)F)O
InChI
1S/C13H7ClF2INO2/c14-8-5-6(17)1-4-10(8)18-12-7(13(19)20)2-3-9(15)11(12)16/h1-5,18H,(H,19,20)
InChI key
XCNBGWKQXRQKSA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATR-002, a derivate of CI-1040, is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of the Raf/MEK/ERK pathway. ATR-002 exhibits strong anti-influenza and anti-SARS-CoV-2 activity. It impairs the influenzas and SARS-CoV-2 viruses induced expression of pro-inflammatory cytokines.
cell penetrant, potent and specific inhibitor of the Raf/MEK/ERK pathway; exhibits strong anti-influenza and anti-SARS-CoV-2 activity
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3650SML2695SML1122
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)