Fortfahren mit
SML3397
SRT3025 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3025 HCl; 5-(3-Methoxypropyl)-2-phenyl-N-(2-(6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)thiazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)phenyl)thiazole-4-carboxamide, hydrochloride salt, 5-(3-Methoxypropyl)-2-phenyl-N-[2-[6-(1-pyrrolidinylmethyl)thiazolo[5,4-b]pyridin-2-yl]phenyl]-4-thiazolecarboxamide, hydrochloride salt, SRT 3025 HCl, SRT-3025 HCl, Sirtuin modulator 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H31N5O2S2 · xHCl
Molekulargewicht:
569.74 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=C(CCCOC)SC(C2=CC=CC=C2)=N1)NC3=C(C4=NC5=CC(CN6CCCC6)=CN=C5S4)C=CC=C3.[xHCl]
Biochem/physiol Actions
Orally active sirtuin 1 (Sirt1) activator in cultures and in vivo.
SRT3025 is an orally active sirtuin 1 activator (Sirt1 EC1.5 ≤1 μM, Emax ≥150% and <300%) that reduces cellular acetylation of Sirt1 substrates FoxO1 (induced by RANKL ) and histone 3 (1-10 μM; murine bone marrow macrophages) and exhibits in vivo efficacy in a murine atherosclerosis model (3.18 g/kg high-cholesterol diet; mice) and ovariectomy-induced bone loss in female mice (50 & 100 mg/kg via daily p.o.).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2880SML1138SML2994
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)