Fortfahren mit
SML3380
Phenoxyethyl isobutyrate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Propanoic acid, 2-methyl-, 2-phenoxyethyl ester (9CI, ACI)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
, Colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCOC(=O)C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI key
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonst of olfactory receptor OR2AT4
Phenoxyethyl isobutyrate is an antagonist of olfactory receptor OR2AT4, a G-protein-coupled receptor (GPCR) also expressed in human primary keratinocytes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3121SML3331751138
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥97%
form
oil
form
oil
form
oil
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
, Colorless to light brown
color
colorless to yellow
color
colorless to brown
color
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
278.9 °F - closed cup
flash_point_c
137.16 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)