Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
417.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N5(CCC(CC5)N)c1c2nc(ccc2ccc1)[n]3c4c(nc3)cc(cc4)OCCOC
InChI
1S/C24H27N5O2/c1-30-13-14-31-19-6-7-21-20(15-19)26-16-29(21)23-8-5-17-3-2-4-22(24(17)27-23)28-11-9-18(25)10-12-28/h2-8,15-16,18H,9-14,25H2,1H3
InChI key
DEEOXSOLTLIWMG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP-competitive, potent and selective platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) inhibitor against tumor growths in vivo.
CP-673451 is an ATP-competitive, potent and selective platelet-derived growth factor receptor inhibitor (PDGFR1 (β)/PDGFR2 (α) IC50 = 1/10 nM with 10 μM ATP; IC50 = 252 nM/c-kit, 450 nM/VEGFR-1/2; >450-fold reduced potency toward other angiogenic receptors and non-receptor kinases). CP-673451 potently inhibits PDGF-BB-induced receptor phosphorylation (IC50 = 6.4 nM; PDGFR1 transfectant) and effectively suppress human cancer xenografts-derived tumor in mice in vivo (ED50 ≤33 mg/kg via b.i.d. or q.d. p.o.) by inhibiting PDGFR phosphorylation and angiogenesis in tumor tissues.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 30 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?