Fortfahren mit
SML3363
GNE-317
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(6-(3-Methoxyoxetan-3-yl)-4-morpholinothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)pyrimidin-2-amine, 5-(6-(3-Methoxyoxetan-3-yl)-7-methyl-4-morpholinothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)pyrimidin-2-amine, 5-[6-(3-Methoxy-3-oxetanyl)-7-methyl-4-(4-morpholinyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]-2-pyrimidinamine, GNE 317, GNE317
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22N6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=C(C2=NC3=C(C(N4CCOCC4)=N2)SC(C5(COC5)OC)=C3C)C=N1
InChI
1S/C19H22N6O3S/c1-11-13-14(29-15(11)19(26-2)9-28-10-19)17(25-3-5-27-6-4-25)24-16(23-13)12-7-21-18(20)22-8-12/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3,(H2,20,21,22)
InChI key
XOZLHJMDLKDZAL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GNE-317 is an orally active potent inhibitor against phosphoinositide 3-kinase (PI3K Ki = 2/α, 27/β, 7/δ, 7/γ) and mTOR (Ki = 9 nM). GNE-317 exhibits antiproliferation potency in glioblastoma cancer cultures (EC50 from 140 to 570 nM in seven cultures) and anti-tumor efficacy in mice in vivo (40 mg/kg/d for 2 wks, then 30 mg/kg/d after; U87, GS2, and GBM10 orthotopic models).
Orally active, potent phosphoinositide 3-kinase (PI3K) and mTOR inhibitor with anti-glioblastoma efficacy in cultures in mice in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2945SML0701I0536
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)