Fortfahren mit
SML3355
GSK626616
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(5Z)-2-(2,6-Dichloroanilino)-5-(quinoxalin-6-ylmethylidene)-1,3-thiazolone, (5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone, (5Z)-5-(6-Quinoxalinylmethylidene)-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-1,3-thiazol-4(5H)-one, (Z)-2-(2,6-Dichlorophenylamino)-5-(quinoxalin-6-ylmethylene)thiazol-4(5H)-one, GSK 626616, GSK-626616
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H10Cl2N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(C=CC=C1Cl)=C1NC2=NC(/C(S2)=C/C3=CC4=C(N=CC=N4)C=C3)=O
InChI
1S/C18H10Cl2N4OS/c19-11-2-1-3-12(20)16(11)23-18-24-17(25)15(26-18)9-10-4-5-13-14(8-10)22-7-6-21-13/h1-9H,(H,23,24,25)/b15-9-
InChI key
RJPNRXFBYZVRIB-DHDCSXOGSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK626616 is an orally available, ATP-competitive, potent and selective dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase DYRK inhibitor (DYRK3 IC50 = 0.7 nM; similar potency against DYRK1A and DYRK2) with 20-fold selectivity over the closed related casein kinase 2. GSK626616 enhances Epo-stimulated increase of human marrow erythroid colony formation units (CFU-E), without affecting megakaryocyte colony growth or CFU-GM formation. GSK626616 enhances the percentage and number of Ter119+/CD71+ erythroid progenitors derived from kit+ mouse marrow in the presence of SCF and Epo in cultures, and exhibits therapeutic efficacy in a murine anemia model in vivo (0.03 mg/kg/d i.p.)
Orally available, ATP-competitive, potent and selective dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase DYRK1A/DYRK2/DYRK3 inhibitor in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1368SML0870SML3579
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
color
white to beige
color
, white to yellow to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)