Direkt zum Inhalt
SML3196
SU086
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-3-(3-Nitrophenyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SU086 is a cell-permeable, non-toxic, bioavailable chalcone compound that decreases HSP90 levels and impairs glycolysis. SU086 is shown to inhibit prostate cancer cell growth, migration, and invasion in vitro (10 μM) through non-androgen receptor mediated pathways. SU086 displays favorable PK profile and synergizes with enzalutamide and abiraterone to decrease prostate cancer growth in vitro and in vivo. It is a potent inhibitor of selenoprotein thioredoxin reductases (TrxRs).
cell-permeable, non-toxic, bioavailable chalcone compound that decreases HSP90 levels and impairs glycolysis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)