Fortfahren mit
SML3145
PFK-158
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-1-(4-Pyridinyl)-3-[7-(trifluoromethyl)-2-quinolinyl]-2-propen-1-one, (E)-1-(Pyridyn-4-yl)-3-(7-(trifluoromethyl)quinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, PFK 158, PFK158
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 80.50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 285.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H11F3N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 80.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(/C=C/C1=NC2=C(C=CC(C(F)(F)F)=C2)C=C1)C3=CC=NC=C3
InChI
1S/C18H11F3N2O/c19-18(20,21)14-3-1-12-2-4-15(23-16(12)11-14)5-6-17(24)13-7-9-22-10-8-13/h1-11H/b6-5+
InChI key
IAJOMYABKVAZCN-AATRIKPKSA-N
Biochem/physiol Actions
3PO analog with improved PFKFB3 inhibitory potency in vitro and in vivo.
PFK158 is a 3PO analog with improved PFKFB3 inhibitory potency (cell-free IC50 = 137 nM; Jurkat cellular IC50 = 1.62 μM/PFKFB3 activity, 847 nM/2-deoxyglucose uptake, 328 nM/toxicity) and pharmacokinetic properties. PFK158 markedly sensitizes BRAF(V600E)-positive A375 melanoma cells to apoptosis induction by vemurafenib in cultures and causes ~80% growth inhibition in several murine models of human-derived tumors in vivo (60 mg/kg qod. ip.).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1009SML1601SML3545
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)